Documentos Principais
SML1206
Sigma-Aldrich
RA-9
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(3E,5E)-3,5-Bis[(4-Nitrophenyl)methylene]-4-piperidinone
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 596,00
25 MG
R$ 2.397,00
R$ 596,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 596,00
25 MG
R$ 2.397,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H15N3O5
Número CAS:
Peso molecular:
365.34
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 596,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(/C(CNC/1)=C/C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2)C1=C\C3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
InChI
1S/C19H15N3O5/c23-19-15(9-13-1-5-17(6-2-13)21(24)25)11-20-12-16(19)10-14-3-7-18(8-4-14)22(26)27/h1-10,20H,11-12H2/b15-9+,16-10+
chave InChI
YUYPWAMLWZVHAE-KAVGSWPWSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
RA-9 is a cell permeable and potent inhibitor of the ubiquitin-proteasome system (UPS) that targets deubiquitinating enzymes (DUB) without affecting 20S proteasome catalytic-core activity. RA-9 directly inhibits activity of following DUB UCH-L1, UCH-L3, USP2, USP5 and USP8 deubiquitinating enzymes, which results in rapid accumulation of poly-ubiquitinated proteins leading to cell cycle checkpoint arrest and tumor cell apoptosis.
RA-9 is a cell permeable and potent inhibitor of the ubiquitin-proteasome system (UPS) that targets deubiquitinating enzymes (DUB).
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research