Documentos Principais
SML1161
Sigma-Aldrich
Ki11502
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ki 11502, N-[[[4-[(6,7-Dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]phenyl]amino]thioxomethyl]-2-methyl-benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H23N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
473.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S=C(NC(C1=C(C)C=CC=C1)=O)NC(C=C2)=CC=C2OC3=CC=NC4=CC(OC)=C(OC)C=C43
InChI
1S/C26H23N3O4S/c1-16-6-4-5-7-19(16)25(30)29-26(34)28-17-8-10-18(11-9-17)33-22-12-13-27-21-15-24(32-3)23(31-2)14-20(21)22/h4-15H,1-3H3,(H2,28,29,30,34)
chave InChI
ZXGIBSBJQLLUEE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Ki11502 is a potent, ATP-competitive multikinase inhibitor that is selective for PDGF receptor. Ki11502 inhibits malignant hematopoietic cells proliferation and induces their apoptosis. Ki11502 is effective against colorectal cancer SW480 cell line.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3