Documentos
SML1140
Sigma-Aldrich
ML138
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[5-[[(3,4-Dichlorophenyl)methyl]thio]-4-(2-furanylmethyl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl]-pyridine, CID 44601470, CID44601470, ML-138
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H14Cl2N4OS
Número CAS:
Peso molecular:
417.31
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=CC(CSC2=NN=C(C3=NC=CC=C3)N2CC4=CC=CO4)=CC=C1Cl
InChI
1S/C19H14Cl2N4OS/c20-15-7-6-13(10-16(15)21)12-27-19-24-23-18(17-5-1-2-8-22-17)25(19)11-14-4-3-9-26-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
QDXGAJIGONMOCL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ML138 (CID 44601470) is a highly selective agonist at kappa opioid receptors (KOR) that potently activate G protein coupling but weakly interact with β arrestin2.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience