SML1111
S 24795
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[2-(4-Bromophenyl)-2-oxoethyl]-1-methyl pyridinium iodide
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to light brown
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[N+](C=CC=C1)=C1CC(C2=CC=C(Br)C=C2)=O.[I-]
InChI
1S/C14H13BrNO.HI/c1-16-9-3-2-4-13(16)10-14(17)11-5-7-12(15)8-6-11;/h2-9H,10H2,1H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LERUHBBUGAOYOD-UHFFFAOYSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience