Documentos Principais
SML1035
Sigma-Aldrich
ICA-121431
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Phenyl-N-[4-[(2-thiazolylamino)sulfonyl]phenyl]-benzeneacetamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 580,00
25 MG
R$ 2.326,00
R$ 580,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 580,00
25 MG
R$ 2.326,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H19N3O3S2
Número CAS:
Peso molecular:
449.55
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 580,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(Nc4[s]ccn4)c1ccc(cc1)NC(=O)C(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C23H19N3O3S2/c27-22(21(17-7-3-1-4-8-17)18-9-5-2-6-10-18)25-19-11-13-20(14-12-19)31(28,29)26-23-24-15-16-30-23/h1-16,21H,(H,24,26)(H,25,27)
chave InChI
URSQNPPONHUJDL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
ICA-121431 [2,2-diphenyl-N-(4-(N-thiazol-2-ylsulfamoyl)phenyl) acetamide, a small molecule inhibitor, targets the extracellular amino acids in S2 and S3 in VSDIV (domain IV voltage sensor), which is essential for Hm1a efficacy.[1] In humans, ICA-121431 blocks TTX-sensitive Nav1.3 sodium channels upregulated in HEK-293 cells.[2]
ICA-121431 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.3 and Nav1.1 voltage gated sodium channels (IC50 = 19 nM) with little or no activity against human Nav1.5 or Nav1.7 channels.
ICA-121431 is a potent, selective inhibitor of the human Nav1.3 and Nav1.1 voltage gated sodium channels.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
XE-991 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
X2254
XE-991
Ken McCormack et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(29), E2724-E2732 (2013-07-03)
Voltage-gated sodium (Nav) channels play a fundamental role in the generation and propagation of electrical impulses in excitable cells. Here we describe two unique structurally related nanomolar potent small molecule Nav channel inhibitors that exhibit up to 1,000-fold selectivity for
Pharmacology of the Nav1. 1 domain IV voltage sensor reveals coupling between inactivation gating processes.
Osteen JD, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 114(26), 6836-6841 (2017)