SML0999
ME0328
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(S)-3,4-Dihydro-4-oxo-N-(1-phenylethyl)-2-quinazolinepropanamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c([c](nc1CCC(=O)N[C@@H](C)c3ccccc3)=O)cccc2
InChI
1S/C19H19N3O2/c1-13(14-7-3-2-4-8-14)20-18(23)12-11-17-21-16-10-6-5-9-15(16)19(24)22-17/h2-10,13H,11-12H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22,24)/t13-/m0/s1
chave InChI
QIHBWVVVRYYYRO-ZDUSSCGKSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.