Documentos Principais
SML0984
Sigma-Aldrich
7-Oxostaurosporine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9,13-Epoxy-1H,9H-diindolo[1,2,3-gh:3′,2′,1′-lm]pyrrolo[3,4-j][1,7]benzodiazonine-1,3(2H)-dione, 10,11,12,13-tetrahydro-10-methoxy-9-methyl-11-(methylamino)-, (9S,10R,11R,13R)-, Antibiotic BMY 41950, Antibiotic RK 1409
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.043,00
R$ 2.043,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.043,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H24N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
480.51
Código UNSPSC:
12161501
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 2.043,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=O)C2=C1C3=C4C5=C2C6=C(C=CC=C6)N5[C@H](C[C@H]7NC)O[C@]([C@@H]7OC)(C)N4C8=C3C=CC=C8
InChI
1S/C28H24N4O4/c1-28-25(35-3)15(29-2)12-18(36-28)31-16-10-6-4-8-13(16)19-21-22(27(34)30-26(21)33)20-14-9-5-7-11-17(14)32(28)24(20)23(19)31/h4-11,15,18,25,29H,12H2,1-3H3,(H,30,33,34)/t15-,18+,25-,28+/m1/s1
chave InChI
POTTVLREWUNNRO-MJQUMLNUSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)