Documentos Principais
SML0983
Sigma-Aldrich
5F-203
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-(5-Fluoro-2-benzothiazolyl)-2-methyl-benzenamine, 5F203, NSC-703786
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 493,00
R$ 493,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 493,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H11FN2S
Número CAS:
Peso molecular:
258.31
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 493,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2nc([s]c2cc1)c3cc(c(cc3)N)C
InChI
1S/C14H11FN2S/c1-8-6-9(2-4-11(8)16)14-17-12-7-10(15)3-5-13(12)18-14/h2-7H,16H2,1H3
chave InChI
IFWLHIIUGSEKKE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
5F-203 is a cytotoxic molecule that forms DNA adducts that lead to cell death.
5F-203 is a cytotoxic molecule that forms DNA adducts that lead to cell death. 5F-203 induces aryl hydrocarbon receptor signaling, and elevates expression of CYP1A1. Treatment of cells with 5F-203 also leads to elevation of reactive oxygen species and activation of p38, JNK and ERK.
Características e benefícios
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.