SML0845
DAU-5884
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
8-Methyl-8-azabicyclo-3-endo[3.2.1]oct-3-yl 1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinecarboxylic acid ester, 8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl ester 1,4-dihydro-2-oxo-3(2H)-quinazolinecarboxylic acid
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CN1[C@]2([H])CC[C@@]1([H])C[C@@H](OC(N3CC4=CC=CC=C4NC3=O)=O)C2
InChI
1S/C17H21N3O3/c1-19-12-6-7-13(19)9-14(8-12)23-17(22)20-10-11-4-2-3-5-15(11)18-16(20)21/h2-5,12-14H,6-10H2,1H3,(H,18,21)/t12-,13+,14?
chave InChI
NWXCDQHBVVPPTL-PBWFPOADSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3