Documentos Principais
SML0831
Sigma-Aldrich
ML261
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chloro-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-4-methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H23ClN2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
406.93
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
ML261 blocks lipid droplet formation in murine AML-12 hepatocytes grown in the presence of oleic acid, with an IC50 of 69.7 nM. ML261 appears to be species specific, the compound does not affect lipid droplet formation in HuH7 or primary human hepatocytes.
ML261 inhibits lipid droplet formation in hepatic cells.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research