Documentos Principais
SML0792
Sigma-Aldrich
JW480
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Isopropylphenyl (2-(naphthalen-2-yl)ethyl)carbamate, JW 480
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 611,00
25 MG
R$ 2.467,00
R$ 611,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 611,00
25 MG
R$ 2.467,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H23NO2
Número CAS:
Peso molecular:
333.42
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 611,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CCc2cc3c(cc2)cccc3)C(=O)Oc1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C22H23NO2/c1-16(2)20-9-5-6-10-21(20)25-22(24)23-14-13-17-11-12-18-7-3-4-8-19(18)15-17/h3-12,15-16H,13-14H2,1-2H3,(H,23,24)
chave InChI
PCNJGBMWAZRVEA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
JW480 is a highly potent and selective inhibitor of KIAA1363.
JW480 is a highly potent and selective inhibitor of KIAA1363. JW480 reduce MAGEs and impair the migration, invasion, survival, and in vivo tumor growth of human prostate cancer cell lines.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuchuan Li et al.
Cancer cell international, 23(1), 276-276 (2023-11-18)
Despite therapeutic advances, the prognosis of pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) remains extremely poor. Metabolic reprogramming is increasingly recognized as a key contributor to tumor progression and therapy resistance in PDAC. One of the main metabolic changes essential for tumor growth