SML0736
Dafadine A
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[1-({ 5-[(2,6-Dimethylphenoxy)methyl]-3-isoxazolyl}carbonyl)-4-piperidinyl]pyridine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C23H25N3O3/c1-16-4-3-5-17(2)22(16)28-15-20-14-21(25-29-20)23(27)26-12-8-19(9-13-26)18-6-10-24-11-7-18/h3-7,10-11,14,19H,8-9,12-13,15H2,1-2H3
chave InChI
WNSNPYIHDMIFOO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3