Documentos Principais
SML0727
Sigma-Aldrich
cisTPD
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2a,4a,6a)-2,4,6-Triphenyl-1,3-dioxane, (4R,6S)-rel-2,4,6-Triphenyl-1,3-dioxane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H20O2
Número CAS:
Peso molecular:
316.39
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
cisTPD is a constitutive androstane receptor (CAR) agonist that inhibits FOXO1 and HNF4 driven expression of the gluconeogeneis PEPCK and glucose-6-phosphatase. cisTPD reduces blood glucose levels, insulin sensitivity and weight gain in rats fed a high fat diet.
cisTPD is a constitutive androstane receptor (CAR) agonist.
Características e benefícios
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Non-Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offer many products related to non-steroid nuclear receptors for your research needs.