Documentos Principais
SML0697
Sigma-Aldrich
2-MMB
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Methoxy-N-(4-methylphenyl)-benzamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
241.29
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
2-MMB rescues the prolonged cardiac action potential in zebrafish carrying a mutation in the potassium channel KCNH2, that results in a condition that mimics long QT syndrome (LQTS).
Características e benefícios
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offer many products related to potassium channels for your research needs.