Documentos Principais
SML0696
Sigma-Aldrich
transpDMA
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[(4R,6R)-4,6-Diphenyl-1,3-dioxan-2-yl]-N,N-dimethyl-benzenamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H25NO2
Número CAS:
Peso molecular:
359.46
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
transpDMA is a constitutive androstane receptor (CAR) agonist that inhibits FOXO1 and HNF4 driven expression of the gluconeogeneis PEPCK and glucose-6- phosphatase. transpDMA reduces blood glucose levels, insulin sensitivity and weight gain in rats fed a high fat diet.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3