Documentos Principais
SML0668
Sigma-Aldrich
Calhex 231 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Chloro-N-[(1S,2S)-2-[[(1R)-1-(1-naphthalenyl)ethyl]amino]cyclohexyl]-benzamide hydrochloride
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 769,00
25 MG
R$ 3.083,00
R$ 769,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 769,00
25 MG
R$ 3.083,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H27ClN2O · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
443.41
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 769,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Calhex 231 hydrochloride has been used:
  • as a calcium-sensing receptor (CaSR) antagonist: to test its impact on hearing in rats[1]
  • to test its effect on blood pressure levels spontaneous hypertensive rats (SHRs)[2]
  • to test its effect on acoustic response bias in zebrafish[3]
  • in Caco-2 cells to test its effect on, overexpression of fibroblast growth factor-23 (FGF-23 )[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Calhex 231 is a negative allosteric modulator of the calcium sensing receptor CaSR.
Calhex 231 is a negative allosteric modulator of the calcium sensing receptor CaSR. Calhex 231 blocks calcium-induced accumulation of inositol phosphate with an IC50 of 0.36 μM.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)