Documentos Principais
SML0665
Sigma-Aldrich
LY-456236
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4-Methoxy-phenyl)-(6-methoxy-quinazolin-4-yl)-amine hydrochloride, 6-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-4-quinazolinamine hydrochloride, LY456236, MPMQ
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15N3O2 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
317.77
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H15N3O2.ClH/c1-20-12-5-3-11(4-6-12)19-16-14-9-13(21-2)7-8-15(14)17-10-18-16;/h3-10H,1-2H3,(H,17,18,19);1H
chave InChI
AVKFOWUSTVWZQN-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
LY-456236 is a selective mGlu1 receptor antagonist with an IC50 value of 143 nM for mGlu1 compared to > 10 μM for mGlu5 receptors.
LY-456236 is a selective mGlu1 receptor antagonist.
Características e benefícios
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.