SML0649
Deshydroxy LY-411575
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
γ-Secretase inhibitor XX, (S,S)-2-[2-(3,5-Difluorophenyl)acetylamino]-N-(5-methyl-6-oxo-6,7-dihydro-5H-dibenzo[b,d]azepin-7-yl)propionamide, DBZ, Dibenzazepine, GSI-XX, N-[(1S)-2-[[(7S)-6,7-Dihydro-5-methyl-6-oxo-5H-dibenz[b,d]azepin-7-yl]amino]-1-methyl-2-oxoethyl]-3,5-difluoro-benzeneacetamide, YO-01027
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D -128.0 to -154.0°-0.25 in methanol
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@H]2c3c(cccc3)c4c(cccc4)N(C2=O)C)F
InChI
1S/C26H23F2N3O3/c1-15(29-23(32)13-16-11-17(27)14-18(28)12-16)25(33)30-24-21-9-4-3-7-19(21)20-8-5-6-10-22(20)31(2)26(24)34/h3-12,14-15,24H,13H2,1-2H3,(H,29,32)(H,30,33)/t15-,24-/m0/s1
chave InChI
QSHGISMANBKLQL-OWJWWREXSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)