Documentos Principais
SML0595
Sigma-Aldrich
A-286982
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E)-1-(4-Acetyl-1-piperazinyl)-3-[4-[[2-(1-methylethyl)phenyl]thio]-3-nitrophenyl]-2-propen-1-one
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 519,00
R$ 519,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 519,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H27N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
453.55
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 519,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S(c2c(cc(cc2)\C=C\C(=O)N3CCN(CC3)C(=O)C)[N+](=O)[O-])c1c(cccc1)C(C)C
InChI
1S/C24H27N3O4S/c1-17(2)20-6-4-5-7-22(20)32-23-10-8-19(16-21(23)27(30)31)9-11-24(29)26-14-12-25(13-15-26)18(3)28/h4-11,16-17H,12-15H2,1-3H3/b11-9+
chave InChI
HTGGAYLWTDOFDK-PKNBQFBNSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
A-286982 blocks binding of lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) with the cell adhesion molecule ICAM-1.
A-286982 blocks binding of lymphocyte function-associated antigen-1 (LFA-1) with the cell adhesion molecule ICAM-1. The IC50 in a cell based assay is 35 nM.
Outras notas
Air sensitive
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)