The stability of this material in solution at 4°C has not been determined. Following reconstitution, aliquot and freeze at -20°C for up to 3 months.
SML0545
CID 1067700
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-(Benzoylcarbamothioylamino)-5,5-dimethyl-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid, 2-[[(Benzoylamino)thioxomethyl]amino]-4,7-dihydro-5,5-dimethyl-5H-thieno[2,3-c]pyran-3-carboxylic acid, CID-1067700, CID1067700, SID57578339
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(c(c1NC(=S)NC(=O)c3ccccc3)C(=O)O)CC(OC2)(C)C
InChI
1S/C18H18N2O4S2/c1-18(2)8-11-12(9-24-18)26-15(13(11)16(22)23)20-17(25)19-14(21)10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,19,20,21,25)
chave InChI
ATSWBWHRHAQVFM-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
-
After resuspending 5 mg CID 1067700 in DMSO, should it still be stored at 4°C or should it be stored at -20°C?
1 answer-