Documentos Principais
SML0544
Sigma-Aldrich
GRI977143
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-[[3-(1,3-Dioxo-1H-benz[de]isoquinolin-2(3H)-yl)propyl]thio]-benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H17NO4S
Número CAS:
Peso molecular:
391.44
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CCC[n]2[c](c3c4c([c]2=O)cccc4ccc3)=O)c1c(cccc1)C(=O)O
InChI
1S/C22H17NO4S/c24-20-16-9-3-6-14-7-4-10-17(19(14)16)21(25)23(20)12-5-13-28-18-11-2-1-8-15(18)22(26)27/h1-4,6-11H,5,12-13H2,(H,26,27)
chave InChI
GMVZUCHUOYUMLL-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
GRI977143 is a potent, specific LPA2 receptor agonist with no affinity for other LPA receptors. GRI977143 inhibits the initiation of apoptosis induced by adriamycin or serum withdrawal in MEFs derived from LPA2 knock-out mice transfected with an LPA2 expression vector, but has no affect in non-transfected cells.
GRI977143 is a potent, specific LPA2 receptor agonist.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to lysophospholipid receptors for your research needs.