Documentos Principais
SML0500
Sigma-Aldrich
GSK334429 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(1-Methylethyl)-4-((1-(6-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl)-4-piperidinyl)carbonyl)hexahydro-1H-1,4-diazepine hydrochloride
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 917,00
R$ 917,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 917,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H29F3N4O · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
398.47 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 917,00
Previsão de entrega em14 de abril de 2025
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)N1CCCN(CC1)C(=O)C2CCN(CC2)c3ccc(nc3)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H29F3N4O.ClH/c1-15(2)25-8-3-9-27(13-12-25)19(28)16-6-10-26(11-7-16)17-4-5-18(24-14-17)20(21,22)23;/h4-5,14-16H,3,6-13H2,1-2H3;1H
chave InChI
RCZVWLOXPFGZDD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
GSK334429 is a selective histamine H3 receptor antagonist.
GSK334429 is a selective histamine H3 receptor antagonist. H3 antagonists increase the release of brain histamine, ACh, NE and DA neurotransmitters that modulate cognitive processes. Studies look at their analgesic efffects including efficacy for neuropathic pain.
Características e benefícios
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Outras notas
Store desiccated; dry room.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.