SML0482
3CAI
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-Chloro-1-(1H-indol-3-yl)ethanone, 3-Chloroacetyl-indole, Chloromethyl indol-3-yl ketone
About This Item
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
yellow to brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCl)C1=CNC2=C1C=CC=C2
InChI
1S/C10H8ClNO/c11-5-10(13)8-6-12-9-4-2-1-3-7(8)9/h1-4,6,12H,5H2
chave InChI
LLZQFAXTCYDVTR-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.