Documentos Principais
SML0461
Sigma-Aldrich
PH-002
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[[4-[[2-(3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxo-1-phthalazinyl)acetyl]amino]phenyl]methyl]-1-piperazinecarboxylic acid 1,1-dimethylethyl ester, PH 002, PH002
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 760,00
25 MG
R$ 3.055,00
R$ 760,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 760,00
25 MG
R$ 3.055,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H33N5O4
Número CAS:
Peso molecular:
491.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 760,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(N1CCN(CC2=CC=C(NC(CC3=NN(C)C(C4=C3C=CC=C4)=O)=O)C=C2)CC1)OC(C)(C)C
InChI
1S/C27H33N5O4/c1-27(2,3)36-26(35)32-15-13-31(14-16-32)18-19-9-11-20(12-10-19)28-24(33)17-23-21-7-5-6-8-22(21)25(34)30(4)29-23/h5-12H,13-18H2,1-4H3,(H,28,33)
chave InChI
GSXXTLWPQMHHDJ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction in neuronal cells that restores mitochondrial cytochrome c oxidase subunit 1 levels, rescues impairments of mitochondrial motility and neurite outgrowth. PH-002 is an apoE4 structure corrector that reverses the apoE4 detrimental effects.
PH-002 is an inhibitor of apolipoprotein (apo) E4 intramolecular domain interaction; apoE4 structure corrector.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)