SML0442
ML239
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2,4,6-Trichloro-phenoxy)-acetic acid (1H-pyrrol-2-ylmethylene)-hydrazide
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Cl)c(OCC(=O)N\N=C\c2ccc[nH]2)c(Cl)c1
InChI
1S/C13H10Cl3N3O2/c14-8-4-10(15)13(11(16)5-8)21-7-12(20)19-18-6-9-2-1-3-17-9/h1-6,17H,7H2,(H,19,20)/b18-6+
chave InChI
NVEDPFICKAIHKD-NGYBGAFCSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3