SML0347
MJC13
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(2,3-dichlorophenyl)-cyclohexanecarboxamide
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(NC(=O)C2CCCCC2)c1Cl
InChI
1S/C13H15Cl2NO/c14-10-7-4-8-11(12(10)15)16-13(17)9-5-2-1-3-6-9/h4,7-9H,1-3,5-6H2,(H,16,17)
chave InChI
ZYPWKRVXNGLEMU-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.