Documentos Principais
SML0298
Sigma-Aldrich
PSNCBAM-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(4-Chlorophenyl)-N′-[3-[6-(1-pyrrolidinyl)-2-pyridinyl]phenyl]-urea
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 760,00
25 MG
R$ 3.055,00
R$ 760,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 760,00
25 MG
R$ 3.055,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H21ClN4O
Número CAS:
Peso molecular:
392.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
R$ 760,00
Previsão de entrega em04 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(NC(=O)Nc2cccc(c2)-c3cccc(n3)N4CCCC4)cc1
InChI
1S/C22H21ClN4O/c23-17-9-11-18(12-10-17)24-22(28)25-19-6-3-5-16(15-19)20-7-4-8-21(26-20)27-13-1-2-14-27/h3-12,15H,1-2,13-14H2,(H2,24,25,28)
chave InChI
HDAYFSFWIPRJSO-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
PSNCBAM-1 is an allosteric, non-competitive antagonist of CB-1.
PSNCBAM-1 is an allosteric, non-competitive antagonist of CB-1. The compound blocks the effects of WIN 55212-2 and CP55940, and reduces food intake and weight gain in rats.
Características e benefícios
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Thomas F Gamage et al.
Neuropharmacology, 125, 365-375 (2017-08-15)
While allosteric modulators of the cannabinoid type-1 receptor (CB
Artigos
We offer many products related to cannabinoid receptors for your research needs.