SML0261
SC66
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2E,6E)-2,6-Bis(4-pyridinylmethylene)-cyclohexanone
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
faintly yellow to dark yellow
solubilidade
DMSO: ≥5 mg/mL (warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1\C(CCC\C1=C/c2ccncc2)=C\c3ccncc3
InChI
1S/C18H16N2O/c21-18-16(12-14-4-8-19-9-5-14)2-1-3-17(18)13-15-6-10-20-11-7-15/h4-13H,1-3H2/b16-12+,17-13+
chave InChI
CYVVJSKZRBZHAV-UNZYHPAISA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.