Documentos Principais
SML0214
Sigma-Aldrich
SAMT-247
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
3-(S-Acetylthiosalicyloyl)aminopropamide, N-[2-Acetylthiobenzoyl]-β-alaninamide
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 860,00
R$ 860,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 860,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H14N2O3S
Número CAS:
Peso molecular:
266.32
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 860,00
Check Cart for Availability
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to light yellow
solubilidade
H2O: ≥2 mg/mL at 60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
SAMT-247 may be used in HIV-1 related studies.
Ações bioquímicas/fisiológicas
HIV inhibitor by modifying the NCp7 region of Gag in infected cells
SAMT-247 inhibits HIV by modifying the nucleocapsid NCp7 region of Gag in infected cells, blocking Gag processing and reducing infectivity.
SAMT-247 is a microbicide that decreases the viral infectivity and infectivity of the progeny virus in HIV-1 infections.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Cecilia Cheng-Mayer et al.
AIDS (London, England), 25(15), 1833-1841 (2011-07-14)
Development of an effective vaccine or topical compound to prevent HIV transmission remains a major goal for control of the AIDS pandemic. Using a nonhuman primate model of heterosexual HIV-1 transmission, we tested whether a topical microbicide that reduces viral