SML0206
EAA-090
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
P-[2-(8,9-dioxo-2,6-diazabicyclo[5.2.0]non-1(7)-en-2-yl)ethyl]-phosphonic acid, WAY-126090
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
light yellow to yellow
solubilidade
H2O: ≥2 mg/mL
originador
Wyeth
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(O)(=O)CCN1CCCNC2=C1C(=O)C2=O
InChI
1S/C9H13N2O5P/c12-8-6-7(9(8)13)11(3-1-2-10-6)4-5-17(14,15)16/h10H,1-5H2,(H2,14,15,16)
chave InChI
BDABGOLMYNHHTR-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3