Documentos Principais
SML0204
Sigma-Aldrich
MS-1020
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-Hydroxy-N-(2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl)-2-naphtamide, 1-Hydroxy-N-[2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)ethyl]-2-naphthalenecarboxamide
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 2.359,00
R$ 2.359,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 2.359,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H18N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
346.38
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
R$ 2.359,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL at 60 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
MS-1020 may be used in JAK-3-mediated cell signaling studies.
Ações bioquímicas/fisiológicas
MS-1020 is a selective JAK3 inhibitor
MS-1020 is an ATP-competitive, selective inhibitor of JAK3, thereby blocking downstream STAT signaling. MS-1020 binds directly with JAK3, blocking its catalytic activity. It suppressed IL-2-induced JAK3/STAT5 signaling but not prolactin-induced JAK2/STAT5 signaling. MS-1020 has also been shown to decreases cell survival by inducing apoptosis via downregulating anti-apoptotic gene expression.
Características e benefícios
This compound is featured on the JAKs page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)