SML0106
N-Hydroxy-4-(1-naphthalenyl)-benzamide
≥98% (HPLC)
About This Item
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥14 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.