SML0077
VU591
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,2′-(oxydimethanediyl)bis(5-nitro-1H-benzimidazole), 2,2′-(oxydimethanediyl)bis(6-nitro-1H-benzimidazole), 5-nitro-2-{[(6-nitro-1H-benzimidazol-2-yl)methoxy]methyl}-1H-benzimidazole
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥12 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2nc(COCc3nc4ccc(cc4[nH]3)[N+]([O-])=O)[nH]c2c1
InChI
1S/C16H12N6O5/c23-21(24)9-1-3-11-13(5-9)19-15(17-11)7-27-8-16-18-12-4-2-10(22(25)26)6-14(12)20-16/h1-6H,7-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
chave InChI
ZQPXNYLXYNRFNP-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... KCNJ1(3758)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
We offer many products related to potassium channels for your research needs.