SMB01057
Pallidol
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Pallidol A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
454.47
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C28H22O6/c29-15-5-1-13(2-6-15)23-25-19(9-17(31)11-21(25)33)28-24(14-3-7-16(30)8-4-14)26-20(27(23)28)10-18(32)12-22(26)34/h1-12,23-24,27-34H
chave InChI
YNVJOQCPHWKWSO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3