Documentos Principais
SMB00560
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-3-(phenylmethyl)-2(5H)-furanone
≥95% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
4-benzyl-3-phenyl-2H-furan-5-one
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.419,00
R$ 3.419,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.419,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
250.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 3.419,00
Previsão de entrega em23 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-UV)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1OCC(C2=CC=CC=C2)=C1CC3=CC=CC=C3
InChI
1S/C17H14O2/c18-17-15(11-13-7-3-1-4-8-13)16(12-19-17)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
chave InChI
KJGOARVXLMFYCA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product deirved from fungal source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)