Documentos Principais
SMB00556
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Pantoyllactone β-D-glucopyranoside
≥80% (NMR)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.740,00
R$ 3.740,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.740,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O8
Número CAS:
Peso molecular:
292.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 3.740,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥80% (NMR)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)([C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO)COC1=O
InChI
1S/C12H20O8/c1-12(2)4-18-10(17)9(12)20-11-8(16)7(15)6(14)5(3-13)19-11/h5-9,11,13-16H,3-4H2,1-2H3/t5-,6-,7+,8-,9+,11+/m1/s1
chave InChI
BFCZPWYLRHFBNO-DTJAAUDXSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)