Documentos Principais
SMB00528
Sigma-Aldrich
6,8-Dihydroxy-3-methylisocoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
3,4-Dehydro-6-hydroxymellein
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 5.932,00
R$ 5.932,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 5.932,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8O4
Número CAS:
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 5.932,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-UV)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=CC(O)=C2C(C=C(C)OC2=O)=C1
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-2-6-3-7(11)4-8(12)9(6)10(13)14-5/h2-4,11-12H,1H3
chave InChI
OHHKDUWFPNAEHQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Typcially isolated from endophytic fungus
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)