Documentos Principais
SMB00510
Sigma-Aldrich
9-methoxycarbonyldec-9-enoic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
228.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C=C(C(OC)=O)CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H20O4/c1-10(12(15)16-2)8-6-4-3-5-7-9-11(13)14/h1,3-9H2,2H3,(H,13,14)
chave InChI
ZUNJWEGRDSXKIO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from fungal source
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)