Documentos Principais
SMB00508
Sigma-Aldrich
1-Undecanoyl-rac-glycerol
Sinônimo(s):
2,3-Dihydroxypropyl undecanoate, Undecanoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H28O4
Número CAS:
Peso molecular:
260.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
unsaturated FAs
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC(O)COC(CCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C14H28O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14(17)18-12-13(16)11-15/h13,15-16H,2-12H2,1H3
chave InChI
INEPAWKRVXYLTC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1-Undecanoyl-rac-glycerol (2,3-Dihydroxypropyl undecanoate) is the 2,3-dihydroxypropyl ester of undecanoic acid.
Undecanoic acid is a medium chain free fatty acid (FFA).[1]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Medium-chain fatty acids as ligands for orphan G protein-coupled receptor GPR84.
Wang J et al
The Journal of Biological Chemistry, 281(45), 34457-34456 (2006)