Documentos Principais
SMB00353
Sigma-Aldrich
N-Methylcytisine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(1R)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-3-methyl-1,5-methano-8H-pyrido(1,2a)(1,5)diazocin-8-one, Caulophylline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H16N2O
Número CAS:
Peso molecular:
204.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
cadeia de caracteres SMILES
CN1C[C@@H]2C[C@H](C1)C3=CC=CC(=O)N3C2
InChI
1S/C12H16N2O/c1-13-6-9-5-10(8-13)11-3-2-4-12(15)14(11)7-9/h2-4,9-10H,5-8H2,1H3/t9-,10+/m0/s1
chave InChI
CULUKMPMGVXCEI-VHSXEESVSA-N
Descrição geral
N-Methylcytisine is a nicotinic alkaloid found in Caulophyllum thalictroides, also known as blue cohosh.
Ações bioquímicas/fisiológicas
N-Methylcytisine is toxic and binds selectively to nicotinic acetylcholine receptors in the CNS.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)