SMB00325
Triptonide
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Triptonide, 14-deoxy-14-oxo-triptolide
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC1)C2=C1[C@]3([H])C[C@H]4[C@@]5(O4)C([C@]6(C(C)C)[C@@H](O6)[C@H](O7)[C@@]57[C@@]3(C)CC2)=O
InChI
1S/C20H22O6/c1-8(2)18-13(25-18)14-20(26-14)17(3)5-4-9-10(7-23-15(9)21)11(17)6-12-19(20,24-12)16(18)22/h8,11-14H,4-7H2,1-3H3/t11-,12-,13-,14-,17-,18-,19+,20+/m0/s1
chave InChI
SWOVVKGLGOOUKI-ZHGGVEMFSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)