Documentos Principais
SMB00273
Sigma-Aldrich
Rubranoside A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.864,00
R$ 3.864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.864,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C25H34O10
Número CAS:
Peso molecular:
494.53
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 3.864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](O[C@H](CCCCc2ccc(O)c(O)c2)CCc3ccc(O)c(O)c3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H34O10/c26-13-21-22(31)23(32)24(33)25(35-21)34-16(8-5-15-7-10-18(28)20(30)12-15)4-2-1-3-14-6-9-17(27)19(29)11-14/h6-7,9-12,16,21-33H,1-5,8,13H2/t16-,21-,22-,23+,24-,25-/m1/s1
chave InChI
LSEDQFLRUJOXDX-SBOHWPTNSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)