Documentos Principais
SMB00242
Sigma-Aldrich
23-Hydroxytormentic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.864,00
R$ 3.864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.864,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30H48O6
Número CAS:
Peso molecular:
504.70
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 3.864,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)C[C@@H](O)[C@H](O)[C@@](C)(CO)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]2[C@]1(C)O)C(O)=O
InChI
1S/C30H48O6/c1-17-9-12-30(24(34)35)14-13-27(4)18(22(30)29(17,6)36)7-8-21-25(2)15-19(32)23(33)26(3,16-31)20(25)10-11-28(21,27)5/h7,17,19-23,31-33,36H,8-16H2,1-6H3,(H,34,35)/t17-,19-,20-,21-,22-,23+,25+,26+,27-,28-,29-,30+/m1/s1
chave InChI
YCOKATFNRPZIIU-NIZSJLHKSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)