Documentos Principais
SMB00168
Sigma-Aldrich
Ruscoponticoside C
≥95% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.546,00
R$ 2.546,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.546,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C38H58O12
Número CAS:
Peso molecular:
706.86
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
R$ 2.546,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](OC[C@@H]([C@@H]2O)O)O[C@H]3[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](OC8(OCC(=C)CC8)[C@H]7C)C6)(CC5)C)CC=C4C[C@H](C3)O)C
InChI
1S/C38H58O12/c1-17-8-11-38(46-15-17)18(2)28-26(50-38)14-24-22-7-6-20-12-21(39)13-27(37(20,5)23(22)9-10-36(24,28)4)48-35-33(30(42)25(40)16-45-35)49-34-32(44)31(43)29(41)19(3)47-34/h6,18-19,21-35,39-44H,1,7-16H2,2-5H3/t18-,19-,21+,22+,23-,24-,25-,26-,27+,28-,29-,30-,31+,32+,33+,34-,35-,36-,37-,38?/m0/s1
chave InChI
URTQATADKAKTAX-PQFOWHQUSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)