Documentos Principais
SMB00143
Sigma-Aldrich
Khelloside
≥95% (LC/MS-ELSD)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 2.573,00
R$ 2.573,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 2.573,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H20O10
Número CAS:
Peso molecular:
408.36
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
R$ 2.573,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1c2C(=O)C=C(CO[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)Oc2cc4occc14
InChI
1S/C19H20O10/c1-25-18-9-2-3-26-11(9)5-12-14(18)10(21)4-8(28-12)7-27-19-17(24)16(23)15(22)13(6-20)29-19/h2-5,13,15-17,19-20,22-24H,6-7H2,1H3/t13-,15-,16+,17-,19-/m1/s1
chave InChI
SJRACCTZSAUMGO-WIMVFMHDSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
T J Stevens et al.
Arzneimittel-Forschung, 35(8), 1257-1260 (1985-01-01)
Khellin and khelloside (khellol glucoside) were examined in female cynomolgus monkeys to substantiate their ability to favorably modify serum lipoprotein cholesterol. Clinical chemistry parameters were also measured to obtain information indicative of possible drug toxicity. Both drugs were evaluated in