Documentos Principais
SMB00120
Sigma-Aldrich
Acoric acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H24O4
Número CAS:
Peso molecular:
268.35
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)C(=O)[C@]1(CC[C@@H](C)C(=O)C1)[C@H](C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H24O4/c1-9(2)14(19)15(11(4)7-13(17)18)6-5-10(3)12(16)8-15/h9-11H,5-8H2,1-4H3,(H,17,18)/t10-,11-,15+/m1/s1
chave InChI
ZIOCYJNRYIRTQD-HFAKWTLXSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)