SHC015V
MISSION® pLKO.1-puro-UbC-TagFP635™ Positive Control Transduction Particles
Contains a gene encoding TagFP635, under the control of the UbC promoter
Sinônimo(s):
MISSION®, MISSION® Control Transduction Particles
About This Item
linha de produto
MISSION®
técnica(s)
capture ELISA: 106 TU/mL using p24
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
To see more application data, protocols, vector maps visit sigma.com/shrna.
Aplicação
This construct aids in interpretation of experimental design and results by providing a far-red fluorescent protein marker for monitoring success in transduction of your cells of interest.
Informações legais
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)