Documentos Principais
SCP0245
Sigma-Aldrich
Substance P Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized, Tyr⁸
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 926,00
5 MG
R$ 3.196,00
R$ 926,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 926,00
5 MG
R$ 3.196,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C63H98N18O14S1
Peso molecular:
1363.63
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.32
R$ 926,00
Check Cart for Availability
Nome do produto
[Tyr8]-Substance P,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥70%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Arg-Pro-Lys-Pro-Gln-Gln-Phe-Tyr-Gly-Leu-Met-NH2
Aplicação
Substance P is a tachykinin family 11 amino acid neuropeptide involved in neurotransmission and neuromodulation. Substance P acts via the neurokinin-1 receptor (NK1-receptor, NK1R). [Tyr8]-Substance P is used as a biologically active analogue of Substance P. [Tyr8] SP is often used as a radioligand tracer in studies of Substance P binding and distribution.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)