Documentos Principais
SCP0129
Sigma-Aldrich
D-Val-Gly-Arg-pNA
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H30N8O5
Peso molecular:
450.49
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nome do produto
D-Val-Gly-Arg-pNA,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥70%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Val-Gly-Arg-pNA
Aplicação
Val-Gly-Arg-pNA may be used as a chromogenic substrate of multicatalytic proteinase and peptidases and tissue plasminogen activator.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)