Documentos Principais
SCP0025
Sigma-Aldrich
Gamma Secretase Inhibitor Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized powder
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H20N2O4
Peso molecular:
352.38
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
APP γ Secretase Inhibitor,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥75%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
3-5 difluorophenacetyl-Ala-S-Phenylglycine-Methylester
Aplicação
Gamma-secretase is a protein complex containing presenilin, nicastrin, APH-1, and PEN-2. 3-5 difluorophenacetyl-Ala-S-Phenylglycine-Methylester is used as an amyloid precursor protein (APP) gamma secretase inhibitor.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)